XX6504707
Swinnex 25 mm con pantalla de contrapresión
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinónimos:
25 mm Filter Holder, Swinnex Filter Holder
About This Item
Productos recomendados
material
polypropylene housing
stainless steel support screen(s)
Quality Level
diam.
25 mm
fitting
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
Características y beneficios:
•Disponibles en tres tamaños para una serie de volúmenes de proceso
•Esterilizable en autoclave con el filtro colocado para esterilización mediante filtración
Portafiltro SX0001300 Swinnex, 13 mm
Portafiltro SX0002500 Swinnex, 25 mm
Portafiltro SX0004700 Swinnex, 47 mm
Piezas de repuesto
SX0001301 Juntas de silicona para el portafiltros Swinnex de 13 mm
SX0002501 Juntas de silicona para el portafiltros Swinnex de 25 mm
XX2702510 Rejilla de soporte, 25 mm, polipropileno
XX1104715 Rejilla de soporte, 47 mm, polipropileno
XX1104707 Junta tórica (5-329) para portafiltros Swinnex 47 mm, silicona
SX0004701 Junta tórica base para portafiltros de 47 mm, silicona
SX00047RK Kit de piezas de repuesto para portafiltros Swinnex 47 mm
Application
Legal Information
Protocolos
El kit de ensayo con parche Millipore® es un kit portátil para la recolección y análisis de fluidos hidráulicos, productos químicos a granel, agua de calderas y aceites lubricantes. El kit consta de fungibles para 100 pruebas.
The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.