Documentos clave
XX2604701
Millipore
Filter holder support, PVC
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PVC body
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
entrada
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
aplicaciones
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing, Water Monitoring