Documentos clave
XX2604735
Millipore
Colector de vacío de 3 puestos
PVC body, General microbiological analysis
Sinónimos:
Colector de filtración, 3 puestos
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PVC body
polypropylene adapter (for hose)
polypropylene handle
stainless steel valve (2-way)
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Altura
11.4 cm (4.5 in.)
Longitud
45.1 cm
Anchura
11.4 cm
peso
1.5 kg
entrada
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type bottled water
Adaptador
inlet filter holder support for No. 8 silicone perforated stopper
outlet hose adapter(s) for 3/16 - 1/4 in. tubing (each holder has a 3-way valve for venting)
aplicaciones
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Las rampas de filtración permiten la filtración simultánea de tres muestras problema. Pueden utilizarse portafiltros de vidrio, plástico o acero inoxidable Millipore con tapones perforados nº 8 sobre los orificios de salida. Las rampas de filtración se conectan a una única fuente de vacío y utilizan válvulas de control independientes en cada estación para un funcionamiento independiente. Diferentes cabezales de filtración se adaptan a unidades de filtración reutilizables y desechables.
Aplicación
Los colectores de filtración se utilizan durante la supervisión de la contaminación. Son adecuados para el análisis microbiológico general de la cerveza, el agua embotellada, los cosméticos y los productos farmacéuticos, así como el análisis de la biocarga y la supervisión del agua.
Nota de preparación
Método de esterilización
No puede esterilizarse en autoclave