anodized aluminum spring clamp(s) silicone stopper stainless steel base stainless steel frit (for support) stainless steel funnel(s)
técnicas
vacuum filtration: suitable
Altura
15.6 cm
Diámetro
6.2 cm
diám. del filtro
47 mm
filtración área
9 cm2
embudo capacidad
100 mL
Adaptador
inlet funnel No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
aplicaciones
filtration
compatibilidad
for use with Analytical Stainless Steel Filter Holder
Condiciones de envío
ambient
Principio
Vacuum
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13