W309311
2-Undecanone
natural, FCC, FG
Sinónimos:
Methyl nonyl ketone
Seleccione un Tamaño
US$ 81,30
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 81,30
Productos recomendados
grado
FG
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
densidad de vapor
5.9 (vs air)
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refracción
n20/D 1.43 (lit.)
bp
231-232 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
densidad
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
fatty; waxy; fruity
cadena SMILES
CCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C11H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h3-10H2,1-2H3
Clave InChI
KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Larvicididal Activity of Natural Repellents Against the Dengue Vector, Aedes aegypti: This paper details the use of natural compounds like 2-Undecanone as effective larvicidal agents against vectors of significant human diseases, showcasing their role in developing non-toxic, eco-friendly insect control solutions (Zhang et al., 2020).
- Control of Filth Flies, Cochliomyia macellaria (Diptera: Calliphoridae), Musca domestica (Diptera: Muscidae), and Sarcophaga bullata (Diptera: Sarcophagidae), Using Novel Plant-Derived Methyl Ketones: Investigates the efficacy of 2-Undecanone in managing common pest flies, underlining its potential as a biopesticide and organic solvent in public health and safety applications (Deguenon et al., 2019).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?