Documentos clave
UFC700308
Millipore
Filtro para centrífuga Centricon® Plus
MWCO 3 kDa, sample volume 15-70 mL, regenerated cellulose membrane
Sinónimos:
Centrifuge concentrator
About This Item
UNSPSC Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
material:
polypropylene cap
polypropylene cup (for concentrate/retentate)
polypropylene cup (for filtrate collection)
polypropylene cup (for sample filter)
regenerated cellulose membrane
pore size:
3 kDa MWCO
L:
121 mm
diam.:
6 cm
filtration area:
19 cm2
sterility:
non-sterile
material
polypropylene cap
polypropylene cup (for concentrate/retentate)
polypropylene cup (for filtrate collection)
polypropylene cup (for sample filter)
regenerated cellulose membrane
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
Amicon®
feature
holdup volume 75 μL
manufacturer/tradename
Amicon® Ultra
Centricon®
parameter
15-70 mL sample volume
technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
western blot: suitable
L
121 mm
diam.
6 cm
filtration area
19 cm2
pore size
3 kDa MWCO
shipped in
ambient
General description
El filtro para centrífuga Centricon Plus-70 es un dispositivo de un solo uso, desechable, diseñado para el procesamiento rápido de disoluciones biológicas acuosas en volúmenes comprendidos entre 15 y 70 ml. Es compatible sólo con centrífugas de rotor oscilante. La unidad Centricon Plus-70 puede concentrar la mayoría de las disoluciones de 70 ml hasta 350 μL en tan sólo 25 minutos (algunas disoluciones pueden tardar algo más).
•recuperación típica del 90 %
•Concentración X50 a X200
•Bajo volumen muerto
•La carcasa de polipropileno minimiza la adsorción
•Bloqueo automático que impide la centrifugación hasta sequedad
•Lista para usar. Nada que montar
Aplicaciones:
•Concentración y desalado de los eluidos de la columna cromatográfica
•Concentración de anticuerpos monoclonales
•Concentración de proteínas o virus de los sobrenadantes de los cultivos
•Clarificación de homogeneizados de tejido y lisados celulares
•Cambio de tampón o diafiltración
Tipo de filtro: Ultrafiltración
application
de corte 3 KDa, volumen de 15 ml a 70 ml
Features and Benefits
Volumen final mínimo del concentrado: 350 µ
Physical form
Código de colores: Transparente
Legal Information
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CENTRICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Large-volume centrifugal filter devices are a convenient alternative to stirred cell ultrafiltration devices for purifying proteins from large volumes of solution.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.