UFC50VL96
Viales Amicon® Ultra de 0,5 ml
Vial for protein concentration & desalting, pkg of 96
Sinónimos:
Viales Amicon®, Viales Ultra 0,5 ml, Viales de filtración Amicon®
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
Amicon®
fabricante / nombre comercial
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
Parámetros
0.5 mL sample volume
técnicas
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13