Merck
Todas las fotos(4)
Documentos
TZHASV205
Millipore
Unidad Steritest® NEO
For liquids in small vials. Blue base canister with a vented double needle for small vials with septa. Double packed.
Sinónimos:
Unidad Steritest® NEO de base azul para pruebas de esterilidad, Unidad de ensayos de esterilidad, unidad de filtración a través de membrana, recipiente de filtración a través de membrana, filtración de membrana cerrada
About This Item
UNSPSC Code:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
material
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing (double lumen)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
stainless steel (for needle)
styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
Quality Level
agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
sterility
sterile; γ-irradiated
manufacturer/tradename
Steritest®
packaging
pkg of 10 blisters in 2 bags of 5 blisters per box, Double packed
parameter
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C
45 °C max. temp.
tubing L
850 mm
color
blue Canister Base
matrix
MF-Millipore
pore size
0.45 μm pore size
input
sample type pharmaceutical(s)
liquid
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
shipped in
ambient
General description
Configuración del dispositivo: 2 cámaras
La unidad Steritest® NEO es un dispositivo de filtración a través de membrana para ensayos de esterilidad de productos farmacéuticos filtrables. El dispositivo simplifica cada aspecto del ensayo, desde la manipulación hasta la trazabilidad. El sistema cerrado minimiza los falsos positivos, ofrece los mayores niveles de calidad y fiabilidad, y asegura que los productos farmacéuticos nunca queden expuestos al entorno durante el proceso analítico. Este sistema de ensayo ofrece un proceso analítico optimizado y completamente conforme a la normativa cuando se utiliza con la bomba Steritest® Symbio, accesorios específicos y medios de cultivo y líquidos de enjuague de gran calidad. El dispositivo está esterilizado mediante radiación gamma y se presenta en un envase doble para su rápida transferencia a entornos de ensayos de esterilidad, lo que simplifica los procedimientos de descontaminación y ahorra tiempo. La unidad Steritest® NEO con doble envasado contiene un adaptador de doble aguja de diámetro pequeño para viales pequeños con membrana de goma. La base azul de la cámara indica la presencia de una membrana de ésteres mezclados de celulosa. Esta membrana proporciona un caudal de filtración óptimo para los productos habituales.
Application
La unidad Steritest® NEO para líquidos contenidos en viales pequeños se utiliza para realizar ensayos de esterilidad de pequeños volúmenes de parenterales y fármacos sintéticos sin actividad antimicrobiana.
Features and Benefits
  • Ventanilla única para los ensayos de esterilidad con nuestros dispositivos, bombas, medios, líquidos y servicios
  • Las unidades Steritest® se fabrican en nuestro Centro de Excelencia en Molsheim, Francia, con estándares de control de alta calidad que mantienen el Certificado de Calidad para cada lote.
  • Nuevo diseño de la aguja
El diseño de esta nueva aguja se ha optimizado con una longitud corta de la aguja, así como crestas horizontales y verticales para ofrecer destreza y seguridad al trabajador mientras perfora el pequeño recipiente
  • Flujo de trabajo más inteligente
El nuevo cartucho Steritest® NEO se beneficia de todas las mejoras, como abrazaderas de colores, graduaciones para una medición precisa del volumen, identificación optimizada y trazabilidad con la nueva etiqueta de despegable
  • Configuración completamente cerrada
Los productos farmacéuticos nunca quedan expuestos al entorno durante el proceso de ensayo con las unidades Steritest® NEO. La filtración, el enjuague, la adición de medios y la incubación se llevan a cabo dentro de un sistema cerrado.
  • Rendimiento constante
Pruebas de integridad 100%, estrictas pruebas físicas y microbiológicas realizadas en cada etapa del montaje de la unidad Steritest® NEO antes del visto bueno para comercialización
  • Nueva herramienta de desconexión de tubos
Las pinzas cortadoras Velax® están montadas en todas las unidades Steritest® NEO y permiten un corte seguro y fácil de los tubos.
Packaging
Paquete de 10 blísteres en envase doble en 2 bolsas de 5 blísteres por caja
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VELAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Configured for
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Artículos
Sterility testing is one of the most crucial steps in pharmaceutical product release. Regulatory-compliant membrane filtration sterility testing devices ensure the safety of pharmaceutical products.