Documentos clave
TX1277
Supelco
Acetonitrile solution
suitable for HPLC, contains 0.1% (v/v) trifluoroacetic acid
Sinónimos:
Acetonitrile solution, ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide, acetonitrile
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CN
Número de CAS:
Peso molecular:
41.05
Beilstein:
4124158
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116004
Número índice de la CE:
200-835-2
técnicas:
HPLC: suitable
bp:
81.6 °C/1,013 hPa
presión de vapor:
97 hPa ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Acetonitrilo solution,
presión de vapor
97 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
concentración
0.095-0.105 % (v/v) in trifluoroacetic acid
técnicas
HPLC: suitable
residuo de evap.
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
bp
81.6 °C/1,013 hPa
mp
-45.7 °C
temperatura de transición
flash point 2 °C
densidad
0.782 g/mL at 25 °C
Absorción UV
λ: 190 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.50
λ: 210 nm Amax: ≤0.40
λ: 230 nm Amax: ≤0.30
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 280 nm Amax: ≤0.010
λ: 300 nm Amax: ≤0.010
λ: 350 nm Amax: ≤0.010
Formato
mixture
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
TX1277P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Nota de preparación
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análisis
Assay (trifluoroacetic acid)0.095-0.105% (v/v)Color (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidGradient at 210 nm0.005AU maxGradient at 220 nm0.001AU maxGradient at 280 nm0.001AU maxUV Abs. at 190 nm1.00AU maxUV Abs. at 200 nm0.50AU maxUV Abs. at 210 nm0.40AU maxUV Abs. at 230 nm0.30AU maxUV Abs. at 250 nm0.05AU maxUV Abs. at 280 nm0.010AU maxUV Abs. at 300 nm0.010AU maxUV Abs. at 350 nm0.010AU max
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2