TNK1
mPAGE® Replacement Tank
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank and mPAGE® Wet Transfer System
Sinónimos:
electrophoresis tank, mini gel tank
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 1 pack
fabricante / nombre comercial
Millipore
técnicas
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
tank L × W × H
17 cm × 13 cm × 15.5 cm
compatibilidad
for use with mPAGE® Mini Gel Tank and mPAGE® Mini Wet Transfer System
Descripción general
The mPAGE® Mini Wet Transfer System (MWTS) accommodates two gel holder cassettes for electrophoretic transfer of proteins from mini gels to PVDF or nitrocellulose blotting membrane using mPAGE® Transfer Buffer or a compatible transfer buffer.
Protocolos
Introducción a la PAGE Aprenda sobre el fondo y el protocolo de la SDS-PAGE para la separación de proteínas en función del tamaño en un gel de poliacrilamida.
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.