Documentos
SYMBFHA01
Millipore
Asas Steritest® Symbio FLEX
Optional accessory, for use with Steritest® Symbio pump
Sinónimos:
Ayuda para transportar bombas
About This Item
UNSPSC Code:
23151818
NACRES:
NB.79
material
316L stainless steel
agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
manufacturer/tradename
Steritest®
input
pharmaceutical(s)
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio pump
shipped in
ambient
General description
Las asas Steritest® Symbio FLEX son accesorios opcionales en la versión FLEX de la bomba Steritest® Symbio. Pueden añadirse a la bomba Steritest® Symbio FLEX cuando se utiliza de pie en una cabina de flujo laminar vertical o un aislador sin recorte.
Application
Las asas Steritest® Symbio FLEX se utilizan para facilitar el transporte de la bomba.
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany