Documentos clave
SYMBCBH01
Millipore
Cesta portabotellas Steritest® Symbio
With fastening screw, for use with Steritest® Symbio pump
Sinónimos:
Soporte para botella
About This Item
Código UNSPSC:
23151818
NACRES:
NB.79
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
316L stainless steel
polyphenylsulfone (PPSU) (Fastening Screw)
Agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
fabricante / nombre comercial
Steritest®
entrada
pharmaceutical(s)
aplicaciones
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidad
for use with Steritest® Symbio pump
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Cesta portabotellas Steritest® Symbio con su tornillo y clip de fijación.
Aplicación
Accesorios para agilizar sus procedimientos de trabajo y aumentar la seguridad durante los ensayos de esterilidad.
Información legal
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany