ST1704
Anti-TOMM22 Mouse mAb (4G4)
liquid, clone 4G4, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-Translocase of Outer Mitochondrial Membrane 22
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4G4, monoclonal
Formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
human, rat, mouse
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG2a
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TOMM22(56993)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
ELISA (see coments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Paraffin Sections (3 g/ml)
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Nota de análisis
293T cells
PC 12 cells, NIH3T3 cells, Raw 264.7 cells, HeLa cells, Human small intestine tissue
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable