Merck
Todas las fotos(8)
Documentos clave
SAB5702801
Sigma-Aldrich
Anti-TOM20 Antibody, clone 10G6I8, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
TOMM20,MAS20,MOM19,TOM20
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
10G6I8, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
16 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:100 - 1:500
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:500 - 1:1000
western blot: 1:1000 - 1:5000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
YCIYFDRKRRSDPNFKNRLRERRKKQKLAKERAGLSKLPDLKDAEAVQKFFLEEIQLGEELLAQGEYEKGVDHLTNAIAVCGQPQQLLQVLQQTLPPPVFQMLLTKLPTISQRIVSAQSLAEDDVE
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TOMM20(9804)
Descripción general
Central component of the receptor complex responsible for the recognition and translocation of cytosolically synthesized mitochondrial preproteins. Together with TOM22 functions as the transit peptide receptor at the surface of the mitochondrion outer membrane and facilitates the movement of preproteins into the TOM40 translocation pore (By similarity. Required for the translocation across the mitochondrial outer membrane of cytochrome P450 monooxygenases.
Inmunógeno
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-145 of human TOM20 (NP_055580.1).
Aplicación
WB, IHC, IF/ICC, IP
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)