Documentos
SMWP04700
Millipore
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 5 µm
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración de MCE, tamaño de poro 5,0 μm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Quality Level
agency
in accordance with ASTM® D5755
description
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore
Millipore
parameter
32 L/min-cm2 air flow rate
580 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
filter diam.
47 mm
thickness
135 μm
gravimetric extractables
6%
refractive index
n/D 1.495
matrix
MF-Millipore
pore size
5.0 μm pore size
84 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
  • Las membranas de filtración MF-Millipore® consisten en ésteres mezclados de celulosa (MCE) de acetato de celulosa y nitrato de celulosa.
  • Ideal para su uso en la supervisión biológica y medioambiental, y en diversas aplicaciones analíticas y experimentales.
  • Los filtros son compatibles con los métodos de esterilización mediante óxido de etileno, radiación gamma y autoclave.
  • Disponibles en varios formatos y tamaños de poro para adaptarse a los requisitos de sus aplicaciones.
Application
  • QC de tanques de retención de líquidos
  • Supervisión de líquidos
  • Recogida de partículas
  • Análisis de partículas
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Qipei Li et al.
Journal of hazardous materials, 388, 122060-122060 (2020-01-20)
Microplastics have been reported to attach to the marine macroalgae which act as the vector for microplastic transfer in the marine food web. In this study, the edible seaweed nori (Pyropia spp.) was chosen as a target species. The microplastic
Protocolos
El kit de ensayo con parche Millipore® es un kit portátil para la recolección y análisis de fluidos hidráulicos, productos químicos a granel, agua de calderas y aceites lubricantes. El kit consta de fungibles para 100 pruebas.
The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.