Documentos clave
SLGVV255F
Millipore
Unidad de filtración Millex-GV (estéril) con venteo
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Sinónimos:
disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PVC housing
PVDF membrane
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; ethylene oxide treated
Línea del producto
Millex
Características
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
fabricante / nombre comercial
Millex
Parámetros
≥40 mL/min flow rate at 30 psi
45 °C max. temp.
5 bar max. inlet pressure (75 psi)
Diámetro
25 mm
filtración área
4 cm2
inlet to outlet H
27 mm
volumen
100 mL
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.22 μm pore size
Adaptador
female Luer-Lok® inlet vented
male Luer outlet slip
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
La unidad de filtración con venteo Millex-GV (estéril) es un producto sanitario indicado para ser utilizado como filtro de jeringa para la clarificación de pequeños volúmenes de disoluciones en la atención directa al paciente y en aplicaciones de mezclas farmacéuticas.
Aplicación
Esterilización o clarificación de disoluciones acuosas para aplicaciones médicas donde se precisa o se desea ventilación y baja adsorción de proteínas a la membrana
Características y beneficios
  • De un solo uso, apirógeno y atóxico
  • Membrana de filtración de 0,22 µm precintada en una carcasa de cloruro de polivinilo (PVC) con una entrada Luer-Lok® hembra y una salida Luer-slip macho
  • Filtro hidrófobo de 0,03 µm en la bóveda para ventilar el aire, evitando el bloqueo del aire
  • Compatible con la mayoría de las disoluciones acuosas
  • Marcado CE y FDA registrado
Otras notas
Las unidades de filtración están indicadas únicamente para uso médico o por un profesional de laboratorio.
Información legal
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany