Documentos
SLGPB5010
Millipore
Filtro en línea de polietersulfona Millex®
pore size 0.22 μm, diam. 50 mm, sterile, hydrophilic, 1/4-1/2 in. hose barb with outlet bell
Sinónimos:
Filtro de jeringa de PES de 0,22 μm., Filtro en línea Millex-GP con campana de llenado, Filtro en línea de PES Express PLUS, Millex® GP50, Unidad de filtración Millex® 50 mm, filtro de jeringa de polietersulfona
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
material
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) housing
polyethersulfone membrane
Quality Level
sterility
γ-irradiated
sterile
product line
Millex®
feature
holdup volume< 1 mL
hydrophilic
Research Use Only (RUO)
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
3.3 bar max. inlet pressure (50 psi)
45 °C max. temp.
~390 mL/min water flow rate at 15 psig
technique(s)
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
pressure filtration: suitable
sterile filtration: suitable (sterilization of tissue culture media, protein solutions or aqueous solutions)
diam.
50 mm
filtration area
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
96 mm , including bell
volume
4000-8000 mL
matrix
Express PLUS
pore size
0.22 μm
input
tissue culture medium
aqueous solution(s)
fitting
inlet stepped hose barb (1/4-1/2 in, with Female Luer slip interior)
outlet filling bell
shipped in
ambient
General description
El filtro Millex-GP50 con soporte bidireccional es un filtro esterilizante para disoluciones acuosas.Elimina microorganismos, partículas, precipitados y polvos no disueltos de tamaño superior a 0,22 micras (μm). El filtro Millex-GP50 estéril es apirógeno y atóxico. Esteproducto de un solo uso consiste en una membrana de filtración de 0,22 μm encerrada herméticamente en una carcasa de plástico.
Application
Esterilización por filtración de medios de cultivo de tejidos, aditivos, amortiguadores y agua.
Preparation Note
  • Para su uso con una bomba peristáltica, se recomienda una transmisión y un cabezal de la bomba que ofrezca una velocidad constante de 60 revoluciones por minuto (rpm). Esto genera un caudal promedio de 100 ml/min.
  • Tubos recomendados: tubos de caucho de silicona o de látex de 4-9,5 mm de diámetro interno.
Other Notes
  • Para su uso con una bomba peristáltica, se recomienda una transmisión y un cabezal de la bomba queofrezca una velocidad constante de 60 revoluciones por minuto (rpm). Esto genera un caudal promedio de 100 ml/min.
  • Tubos recomendados: tubos de caucho de silicona o de látex de 4-9,5 mm de diámetro interno.
Legal Information
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany