SLGV013SL
Unidad de filtración Millex®-GV (estéril)
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Sinónimos:
Millex-GV 0.22µm Filter Unit, Millex-GV 13MM Filter Unit, Millex-GV Filter Unit, Millex® (13 mm) Filterwith Durapore® Membrane, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Productos recomendados
material
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Quality Level
sterility
sterile; ethylene oxide treated
product line
Millex®
feature
CE compliant
holdup volume≤ 50 μL
hydrophilic
FDA registered
medical device
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
diam.
13 mm
filtration area
0.65 cm2
housing diam.
14.7 mm
inlet to outlet H
21.1 mm
volume
10 mL
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
Application
- Esterilización o clarificación de disoluciones acuosas (eluidos de columna, aditivos para cultivos de tejidos, muestras para HPLC, productos farmacéuticos proteicos, etc.) en volúmenes de 0,5 a 10 ml.
- Adecuada para ser utilizada como filtro de jeringa para esterilizar o clarificar pequeños volúmenes de disoluciones en la atención directa al paciente y en las aplicaciones de mezclas farmacéuticas.
- Sus beneficios clínicos abarcan la eliminación de microorganismos, partículas, precipitados y polvos no disueltos en las disoluciones de uso clínico de un tamaño superior al tamaño nominal de poro de la membrana.
Features and Benefits
- Un solo uso, apirógena y atóxica
- Membrana de fluoruro de polivinilideno (PVDF) Durapore® de baja adsorción de proteínas
- Resistente a disolventes
- Marcado CE y registrado por la FDA