SLHVBZ5
Filtro de jeringa de PVDF Millex™
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-HV, Filtro de jeringa de PVDF Durapore®, Filtro de jeringa de PVDF de 0,45 μm.
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PVDF membrane
glass fiber prefilter
high-density polyethylene housing
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
Millex™
Características
holdup volume 200 μL
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millex™
Parámetros
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
técnicas
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Altura
21 mm
Diámetro
25 mm
filtración área
3.9 cm2
volumen
100 mL
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.45 μm
entrada
particle-laden solution(s)
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Adaptador
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
- Diseñados para proporcionar filtración eficiente para disolución y otras aplicaciones de preparación de las muestras automatizadas.
- La carcasa abovedada asegura la entrega fiable de los filtros
- Disponibles en una variedad de tipos de membrana y tamaños de poro, entre ellos unidades con prefiltros para muestras cargadas de partículas.
- Disponibles en tubos a granel o tubos de alimentación para utilizar con sistemas de cambio de filtro automático
- Conexión Luer-Lok optimizada para el alineamiento y el encaje precisos
Disponible en 2 tamaños de envase:
- Número de referencia acabado en NZ (---------NZ): envase de 200 que viene premontado en 8 tubos con 25 unidades cada tubo.
- Número de referencia acabado en NK (---------NK): 1000 por envase, suministrados en formato a granel
Aplicaciones:
- Análisis de disolución de fármacos
- Preparación automática de muestras
- Clarificación de disoluciones con concentraciones elevadas de partículas
Aplicación
Envase
Especificaciones
Forma física
Otras notas