Documentos clave
SLGN033
Millipore
Filtro de jeringa de nailon Millex
pore size 0.2 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-GN, Filtro de jeringa de nailon de 0,2 μm.
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
Nylon membrane
polypropylene housing
Quality Level
agency
suitable for DIN 23702-1
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 537.1
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
sterility
non-sterile
product line
Millex
feature
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex
parameter
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
technique(s)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
H
27 mm
diam.
33 mm
filtration area
4.5 cm2
volume
100 mL
color
purple
pore size
0.2 μm
input
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
bubble point
≥2.9 bar, air with water at 23 °C
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
Descripción de los filtros de jeringa Millex no estériles con membrana de nailon:
• Los filtros de jeringa no estériles Millex con membrana de nailon hidrófila son compatibles con una amplia variedad de disolventes
• Disponibles con tamaños de poro de 0,20 µm y 0,45 µm y dos diámetros para adaptarse a sus requisitos de aplicación
• Compatibles con disoluciones acuosas y orgánicas, lo que aporta compatibilidad química y flexibilidad en el laboratorio
• Carcasa de polipropileno, que ofrece un bajo nivel de extraíbles y una amplia compatibilidad química
Disponible en múltiples tamaños de envase:
Número de referencia acabado en NS (-------NS): 50 por envase
Número de referencia acabado en NL (---------NL): 100 por envase
Número de referencia acabado en TL (---------TL): 100 por envase. Estos filtros de jeringa tienen una salida de tubo
Número de referencia acabado en NB (---------NB): 250 por envase
Número de referencia acabado en NK (---------NK): 1000 por envase
Aplicaciones:
Filtración de la muestra antes de UHPLC, HPLC y espectroscopia de masas; filtración de disolventes; clarificación de disoluciones acuosas y orgánicas
Specifications
Para uso general de laboratorio.
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
Extract pantothenic acid (vitamin B5) from infant formula and quantify via LC-MS/MS using Ascentis® Express C18 UHPLC column per GB 5009.210-2023.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Ver todo
Contenido relacionado
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.