Documentos
SLFGN25VS
Millipore
Millex® Ventilación con aguja (estéril)
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, PTFE membrane, hydrophobic, medical device
Sinónimos:
Millex®-25 0.2 µm Hydrophobic Vent Filter Unit
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
material
PTFE membrane
PVC housing
stainless steel needle
Quality Level
sterility
sterile; ethylene oxide treated
product line
Millex®
feature
CE compliant
hydrophobic
medical device
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
2 bar max. inlet pressure (29 psi)
45 °C max. temp.
diam.
25 mm
filtration area
4 cm2
housing diam.
28 mm
inlet to outlet H
61 mm , including needle
matrix
Fluoropore®
pore size
0.2 μm pore size
fitting
female Luer-Lok® inlet
outlet needle
shipped in
ambient
General description
El filtro de venteo Millex® con aguja (estéril) es un producto sanitario diseñado para utilizarse como filtro de ventilación de gases para la ventilación de productos sanitarios y aplicaciones de mezcla farmacéutica.
Application
Ventilación estéril de viales y botellas de hasta 2 l.
Features and Benefits
  • Un solo uso, apirógena y atóxica
  • Consiste en una membrana de filtración Fluoropore™ hidrófoba de 0,2 μm™ sellada en una carcasa de cloruro de polivinilo (PVC)
  • Las disoluciones acuosas no pueden filtrarse a través de la membrana hidrófoba de la unidad
  • Compatible con la mayoría de las disoluciones gaseosas
  • Marcado CE
Other Notes
Las unidades de filtración están indicadas únicamente para uso médico o por un profesional de laboratorio.
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany