Documentos
SK2P484E0
Millipore
Módulo Prostak MF
pore size 0.22 μm
Sinónimos:
Módulo Prostak MF 0,22μm pila de 20, 1,7 m2
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031623
material
PVDF
silicone gasket
Quality Level
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Prostak
parameter
2.1 bar max. transmembrane pressure (30 psi) at 50-80 °C
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 50-80 °C
4.1 bar max. transmembrane pressure (60 psi) at 50 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
dilution
(concentration and clarification)
H
12.4 cm (4.9 in.)
L
38.9 cm (15.3 in.)
W
19.8 cm (7.8 in.)
device size
, 20 stack
filtration area
1.7 m2
membrane nominal area
1.7
weight
6.2 kg (13.7 lb)
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm nominal pore size
0.22 μm pore size
pH
1-11(short duration)
2-10(continuous)
General description
El módulo Prostak MF es un dispositivo de filtración de flujo tangencial en una configuración de placa apilada con canal de alimentación abierto de pantalla tipo V. Una membrana microporosa de fluoruro de polivinilideno (PVDF) Durapore® está unida a ambos lados de cada placa. Las placas se apilan luego en pilas paralelas.
Este módulo de microfiltración de canal abierto Prostak se caracteriza por un tamaño de poro de 0,22 μm y una superficie de filtración de 1,7 m2. SK2P484E0 está disponible en una pila de 20, lo que hace que sea aplicable para sistemas de escala de sobremesa, piloto y producción.
Los módulos pueden ser sometidos a ensayos de integridad y esterilizados con vapor durante 20 ciclos.
Los módulos Prostak MF deben utilizarse con un soporte que controla la desviación y proporciona adaptadores sanitarios para conexión a tuberías externas. Las juntas sanitarias suministradas con el módulo proporcionan una conexión sin fugas entre los módulos y el soporte.
Application
Aplicaciones típicas
La microfiltración Prostak se utiliza para separaciones donde los niveles de viscosidad y sólidos en suspensión de la corriente de alimentación requieren un canal de alimentación abierto. Se utilizan normalmente en aplicaciones de perfusión o en la clarificación/cosecha de:
  • Suspensiones de células miceliales, bacterianas y de mamíferos
  • Emulsiones y suspensiones coloidales
  • Virus, proteínas y otras disoluciones macromoleculares bio-orgánicas
  • Polisacáridos y otras disoluciones de gran viscosidad
  • Levaduras, algas y otras suspensiones con alto contenido sólido
  • Precipitados proteicos
  • Vacunas
Features and Benefits
Canal de alimentación abierto de pantalla tipo V
Other Notes
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Requisitos de prefiltración: 150 µm
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prostak is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany