SCNY00040
Filtro de tapa de botella al vacío Millipore® Steriflip®
pore size 40.0 μm, Nylon membrane (net), funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
Sinónimos:
Steriflip® Nylon Net Sterile Centrifuge Tube Top Filter Unit, tube top sterile filter unit, tube top vacuum filter, tube top vacuum sterile filtering unit
About This Item
Productos recomendados
material
Nylon membrane (net)
acrylic housing
polypropylene
Quality Level
sterility
sterile
product line
Steriflip®
feature
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
packaging
pack of 25 ea
parameter
45 °C max. temp.
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
138 mm
diam.
6.4 cm
filter diam.
4 cm
filtration area
7 cm2
funnel capacity
50 mL
pore size
40.0 μm pore size
fitting
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
shipped in
ambient
General description
La unidad de filtración Steriflip está diseñada para funcionar con tubos de centrífuga de 50 ml convencionales, lo que elimina la necesidad de transferencia de la muestra. Para filtrar, basta con conectar la unidad a un tubo de centrífuga de 50 ml que contenga la muestra, girarlo y aplicar el vacío. Al terminar, el filtrado se recoge en el tubo de centrífuga de 50 ml adjunto.
Nuevos tamaños de poro ideales para aplicaciones de aislamiento celular
Ahora se dispone de filtros de malla de nailon Steriflip con tamaños de poro de 40, 60 y 100 µm, ideales para aplicaciones con células madre, cardiomiocitos, y tejidos neurológico y esquelético. La opción de sistema cerrado al vacío asegura la esterilidad de la muestra a la vez que permite una separación más rápida de grandes volúmenes de material celular y mejores recuperaciones.
La unidad de filtración Steriflip® evita que haya que verter la muestra durante la transferencia. Conectar directamente la unidad a un tubo de centrífuga de 50 ml que contenga la muestra, girarlo y aplicar el vacío. El filtrado se recoge en el tubo de centrífuga de 50 ml conectado. Los filtros Steriflip vienen con diferentes tamaños de poro que son ideales para el aislamiento celular. Se trata de filtros de malla de nailon de tamaños de poro de 40, 60 y 100 µm, ideales para aplicaciones con células madre, cardiomiocitos, y tejido neurológico y esquelético. El sistema cerrado al vacío asegura la esterilidad de la muestra a la vez que permite la separación rápida de grandes volúmenes de material celular para recuperaciones eficientes.
Características y beneficios:
•Elimina la arriesgada transferencia de la muestra mediante un sencillo sistema de cerrado al vacío
•Permite aislar las células de los residuos celulares utilizando cualquiera de los filtros de malla de nailon de diversos tamaños de poro
•Ideal para la esterilización de pequeños lotes de medios de cultivo
•Se conecta a cualquiera de los tubos de centrífuga de 50 ml convencionales, eliminando materiales innecesarios, tiempo y riesgo de derrames
Aplicaciones
Esterilización de disoluciones acuosas (hasta 50 ml), filtración esterilizante de pequeños lotes de medios de cultivo y de tampones con proteínas de gran valor o moléculas pequeñas, y para el aislamiento celular.
Application
Membrana de malla de nailon hidrófila estéril, de 40,0 µm de tamaño de poro, volumen de proceso 50 ml, radioesterilizada
Principle
Physical form
Preparation Note
Radiación gamma
Los clientes también vieron
Artículos
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.