Documentos
SCNY00020
Millipore
Filtro de tapa de botella al vacío Millipore® Steriflip®
pore size 20.0 μm, Nylon membrane (net), funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
Sinónimos:
Unidad de filtración estéril sobre tubo de centrífuga Steriflip®
About This Item
UNSPSC Code:
41104914
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
Nylon membrane (net)
acrylic housing
polypropylene
Quality Level
sterility
sterile
product line
Steriflip®
feature
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
packaging
pack of 25 ea
parameter
45 °C max. temp.
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
138 mm
capacity
50 mL
diam.
6.4 cm
filter diam.
4 cm
filtration area
7 cm2
funnel capacity
50 mL
pore size
20.0 μm pore size
fitting
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
shipped in
ambient
Categorías relacionadas
General description
La unidad de filtración Steriflip® está diseñada para funcionar con tubos de centrífuga de 50 ml convencionales, lo que elimina la necesidad de transferencia de la muestra. Es útil para la esterilización de disoluciones acuosas (hasta 50 ml), la filtración esterilizante de pequeños lotes de medios de cultivo y de tampones con proteínas de gran valor o moléculas pequeñas, y para el aislamiento celular.
Application
Para uso exclusivo en investigación
La unidad de filtración de tapa de tubo de centrífuga estéril Steriflip® se ha utilizado:
  • en la carga celular y la adquisición de imágenes
  • en el aislamiento y el cultivo de células ganglionares retinianas (RGC) y células amacrinas (ACS) de retinas de ratón adulto
  • para el aislamiento de células tumorales después de la digestión
Features and Benefits
  • Elimina la arriesgada transferencia de la muestra mediante un sencillo sistema de cerrado al vacío
  • Puede aislar las células de los residuos celulares utilizando cualquiera de los filtros de malla de nailon de diversos tamaños de poro
  • Ideal para la esterilización de pequeños lotes de medios de cultivo
  • Se conecta a cualquiera de los tubos de centrífuga de 50 ml convencionales, eliminando materiales innecesarios, tiempo y riesgo de derrames
Legal Information
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Visite la Librería de documentos
Bing Guo et al.
Animal models and experimental medicine, 1(2), 134-142 (2019-03-21)
Colorectal cancer (CRC) is the third most commonly diagnosed cancer in males and the second in females worldwide in 2012. In the past 20 years, strong evidence suggests that cancer stem cells are the main culprit of cancer metastasis, chemotherapy resistance
Stephen K Jones et al.
Bio-protocol, 8(7) (2018-05-18)
Whole-lifespan single-cell analysis has greatly increased our understanding of fundamental cellular processes such as cellular aging. To observe individual cells across their entire lifespan, all progeny must be removed from the growth medium, typically via manual microdissection. However, manual microdissection
Yong H Park et al.
PloS one, 15(12), e0242426-e0242426 (2020-12-08)
Cell culture is widely utilized to study the cellular and molecular biology of different neuronal cell populations. Current techniques to study enriched neurons in vitro are primarily limited to embryonic/neonatal animals and induced pluripotent stem cells (iPSCs). Although the use