Saltar a
CLS8169
Filtros de tubo de centrífuga Corning® Costar® Spin-X®
Nylon membrane, pore size 0.22 μm, non-sterile
Sinónimos:
centrifuge columns, centrifuge tube filters, desalting columns, tube filters
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
200 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 684,00
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104916
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32119210
Material:
Nylon membrane, natural polypropylene cap, polypropylene housing, polypropylene tube
Pore size:
0.22 μm
Working volume:
500 μL
Sterility:
non-sterile
Packaging:
case of 200 units (two packs of 100 each)
US$ 684,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
Nylon membrane, natural polypropylene cap, polypropylene housing, polypropylene tube
description
centrifuge style filter
sterility
non-sterile
feature
RCF 16,000 × g, RNase and DNase free
packaging
case of 200 units (two packs of 100 each)
manufacturer/tradename
Corning 8169
tube size
2.0 mL
working volume
500 μL
pore size
0.22 μm
General description
Estos filtros de tubo de centrífuga Costar Spin-X tienen una unidad de filtración que contiene una membrana de NY con un tamaño de poro de 0,22μm dentro de un tubo de microcentrífuga de polipropileno de 500μl de capacidad.
  • Las membranas de nailon (NY) son hidrófilas por naturaleza, carecen de tensioactivos y ofrecen los menores extraíbles.
  • Ideales para eliminar bacterias, partículas o células de los lípidos, preparación de muestras para HPLC y retirada del ADN de geles de agarosa o acrilamida.
  • No estériles y con certificado de apirogenicidad.
  • Su fuerza centrífuga relativa máxima es de 16 000 x g.
Estos filtros de tubos de microcentrífuga de polipropileno Costar® Spin-X® están disponibles con membranas de acetato de celulosa o de nailon y tamaños de poro de membrana de 0,22 o 0,45 μm. La capacidad de la unidad de filtración es de 500 μl.
  • Las membranas de acetato de celulosa (CA) proporcionan caudales rápidos y baja adsorción de proteínas.
  • Las membranas de nailon (NY) son hidrófilas por naturaleza, carecen de tensioactivos y ofrecen los menores extraíbles.
  • Las dos membranas, CA y NY, filtran mediante centrifugación para eliminar bacterias, partículas o células de los líquidos, preparación de muestras para HPLC y retirada del ADN de geles de agarosa o acrilamida
  • Utilizar en cualquier rotor de microcentrífuga de ángulo fijo convencional a una fuerza centrífuga relativa (RCF) de hasta 16 000 x g
  • Estériles y con certificación de apirogenicidad y de ausencia de ADNasa y ARNasa.
Application
Ideales para eliminar bacterias, partículas o células de los lípidos, preparación de muestras para HPLC y retirada del ADN de geles de agarosa o acrilamida.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
SPIN-X is a registered trademark of Corning, Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
CLS8170CLS8160CLS8161
description
Nylon membrane, pore size 0.22 μm, non-sterile
description
Nylon membrane, pore size 0.45 μm, non-sterile
description
cellulose acetate membrane, pore size 0.22 μm, sterile
description
cellulose acetate membrane, pore size 0.22 μm, non-sterile
pore size
0.22 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.22 μm
pore size
0.22 μm
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 8169
manufacturer/tradename
Corning 8170
manufacturer/tradename
Corning 8160
manufacturer/tradename
Corning 8161
material
natural polypropylene cap, polypropylene housing, Nylon membrane, polypropylene tube
material
polypropylene housing, natural polypropylene cap, polypropylene tube, Nylon membrane
material
polypropylene tube, natural polypropylene cap, polypropylene housing, cellulose acetate membrane
material
cellulose acetate membrane, polypropylene housing, polypropylene tube, natural polypropylene cap
working volume
500 μL
working volume
500 μL
working volume
500 μL
working volume
500 μL
packaging
case of 200 units (two packs of 100 each)
packaging
case of 200 units (two packs of 100 each)
packaging
case of 96 units
packaging
case of 100 units
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)