Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
material
cellulose acetate membrane, natural polypropylene cap, polypropylene housing, polypropylene tube
description
centrifuge style filter
sterility
sterile
feature
RCF 16,000 × g, RNase and DNase free
packaging
case of 96 units
manufacturer/tradename
Corning 8162
tube size
2.0 mL
working volume
500 μL
pore size
0.45 μm
General description
- Las membranas de acetato de celulosa (CA) proporcionan caudales rápidos y baja adsorción de proteínas.
- Las membranas de nailon (NY) son hidrófilas por naturaleza, carecen de tensioactivos y ofrecen los menores extraíbles.
- Las dos membranas, CA y NY, filtran mediante centrifugación para eliminar bacterias, partículas o células de los líquidos, preparación de muestras para HPLC y retirada del ADN de geles de agarosa o acrilamida
- Utilizar en cualquier rotor de microcentrífuga de ángulo fijo convencional a una fuerza centrífuga relativa (RCF) de hasta 16 000 x g
- Estériles y con certificación de apirogenicidad y de ausencia de ADNasa y ARNasa.
- Cellulose acetate (CA) membranes provide fast flow rates and low protein binding
- Ideal for removing bacteria, particles, or cells from liquids, HPLC sample preparation and DNA removal from agarose or acrylamide gels.
- Sterile and certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free.
- Maximum Relative Centrifugal Force is 16,000x g.
Application
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |
|---|---|
| description cellulose acetate membrane, pore size 0.45 μm, sterile | description cellulose acetate membrane, pore size 0.45 μm, non-sterile |
| manufacturer/tradename Corning 8162 | manufacturer/tradename Corning 8163 |
| sterility sterile | sterility non-sterile |
| pore size 0.45 μm | pore size 0.45 μm |
| material polypropylene housing, natural polypropylene cap, cellulose acetate membrane, polypropylene tube | material natural polypropylene cap, cellulose acetate membrane, polypropylene housing, polypropylene tube |
| working volume 500 μL | working volume 500 μL |
| tube size 2.0 mL | tube size 2.0 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtros de tubo de centrífuga Corning® Costar® Spin-X®
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?