SCC606
3dGRO® Human Lung Organoids (PDXO.4056)
Human
Sinónimos:
Lung PDO;Lung Tumor Organoid;Airway Organoid;Pulmonary Organoid
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
3dGRO® Human Lung Organoids (PDXO.4056),
origen biológico
human
Nivel de calidad
envase
vial of ≥ 1500 organoids/vial mg
fabricante / nombre comercial
Millipore
modo de crecimiento
N/A
técnicas
cell culture | stem cell: suitable
Condiciones de envío
liquid nitrogen
temp. de almacenamiento
−196°C
Aplicación
- Each vial contains >1500 organoids.
- Mycoplasma: Negative
- Genotyped by STR analysis: Pass
- Human species verified
- Organoids are negative for HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C, and HIV-1 & 2 viruses by PCR.
- Cell viability test: Pass
Cell Line Characteristics
Sex: Male
Age: 64
Organ: Lung (PDX- Solid)
Disease: Adenocarcinoma (Driver Mutations: cMET amplification)
Características y beneficios
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Explore our cryopreserved human lung organoid biobank from NSCLC tumor biopsies for lung cancer, SARS-CoV2, COPD and pulmonary disease research. Lung organoid 3D cell culture protocol available.