SCC602
3dGRO® Human Lung Organoids (LPTO.126)
Human
Sinónimos:
Lung PDO;Lung Tumor Organoid;Airway Organoid;Pulmonary Organoid
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
3dGRO® Human Lung Organoids (LPTO.126),
origen biológico
human
Nivel de calidad
envase
vial of ≥ 1500 organoids/vial mg
fabricante / nombre comercial
Millipore
modo de crecimiento
N/A
técnicas
cell culture | stem cell: suitable
Condiciones de envío
liquid nitrogen
temp. de almacenamiento
−196°C
Aplicación
- Each vial contains >1500 organoids.
- Mycoplasma: Negative
- Genotyped by STR analysis: Pass
- Human species verified
- Organoids are negative for HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C, and HIV-1 & 2 viruses by PCR.
- Cell viability test: Pass
Cell Line Characteristics
Sex: Male
Age: 81
Organ: Lung (Primary Tumor- Solid)
Disease: Adenocarcinoma
Características y beneficios
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Explore our cryopreserved human lung organoid biobank from NSCLC tumor biopsies for lung cancer, SARS-CoV2, COPD and pulmonary disease research. Lung organoid 3D cell culture protocol available.
Contenido relacionado
Discover cancer research resources with modeling and profiling tools for cell culture, genomics, biomarkers, and more to help maximize your cancer research.
Explore our portfolio of 3D cell culture tools and technologies for any 3D cell line or application and discover organoids, hydrogels, ULA, microwell, or hydrogel plates, and more.