S7113
Disolución DAPI/antidecoloración lista para usar
General description
DAPI: Diclorhidrato de 4′, 6-diamino-2-fenilindol. Disolución antidecoloración: p-fenilendiamina y glicerol en disolución PBS. 0,4 μg/ml de DAPI suspendido en antidecolorante. El producto está listo para ser agregado a portaobjetos fijados o cultivos celulares.
Application
Tinción fluorescente nuclear utilizada para contratinción de tejido fijado con formol incluido en parafina, cromosomas metafásicos o núcleos en interfase que han sido hibridados con sondas detectadas con fluoresceína, o colorantes equivalentes. La antidecoloración evita la pérdida permanente de fluorescencia o el enfriamiento de la señal fluorescente debido al fotoblanqueamiento y la exposición prolongada a fuentes de luz de alta intensidad.
DAPI se une el surco menor del ADN en los cúmulos AT y se une de preferencia al ADN bicatenario (Biochemistry 26:4545, 1987).
Material suministrado
Cada vial contiene 1 ml de disolución de DAPI/antidecoloración
Advertencias y precauciones
El DAPI es un posible carcinógeno. El antidecolorante es una posible toxina e irritante. Tenga extrema precaución. Evite el contacto con los ojos, la piel y las mucosas. Tenga extrema precaución. Use guantes y una bata de laboratorio cuando lo manipule. Siga las directrices de su institución para la eliminación de desechos peligrosos. Mantenga bien tapado y limite la exposición a la luz.
Productos relacionados
Disolución antidecoloración S7114
Disolución de yoduro de propidio S7109
Disolución de yoduro de propidio/antidecoloración S7112
DAPI se une el surco menor del ADN en los cúmulos AT y se une de preferencia al ADN bicatenario (Biochemistry 26:4545, 1987).
Material suministrado
Cada vial contiene 1 ml de disolución de DAPI/antidecoloración
Advertencias y precauciones
El DAPI es un posible carcinógeno. El antidecolorante es una posible toxina e irritante. Tenga extrema precaución. Evite el contacto con los ojos, la piel y las mucosas. Tenga extrema precaución. Use guantes y una bata de laboratorio cuando lo manipule. Siga las directrices de su institución para la eliminación de desechos peligrosos. Mantenga bien tapado y limite la exposición a la luz.
Productos relacionados
Disolución antidecoloración S7114
Disolución de yoduro de propidio S7109
Disolución de yoduro de propidio/antidecoloración S7112
Physical form
PBS líquido pH 8,0 que contiene glicerol a ~50 % y 0,4μg/ml de DAPI y fenilendiamina 2-7 mM.
Storage and Stability
Conservar a -20ºC en alícuotas no diluidas durante un máximo de 1 año desde de la fecha de recepción. Proteger de la luz.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Observation of chondrocyte aggregate formation and internal structure on micropatterned fibroin-coated surface.
Bio-medical materials and engineering null
Creation of Biofunctionalized Micropatterns on Poly(methyl methacrylate) by Single-Step Phase Separation Method.
ACS Applied Materials & Interfaces null
Biomaterials, 31(29), 7503-7511 (2010-07-21)
Initial chondrocyte-silk fibroin interactions are implicated in chondrogenesis when using fibroin as a scaffold for chondrocytes. Here, we focused on integrin-mediated cell-scaffold adhesion and prepared cell adhesive fibroin in which a tandem repeat of the Arg-Gly-Asp-Ser (RGDS) sequence was genetically
Stem cell research & therapy, 11(1), 45-45 (2020-02-06)
Mesenchymal stromal cell (MSC) stemness capacity diminishes over prolonged in vitro culture, which negatively affects their application in regenerative medicine. To slow down the senescence of MSCs, here, we have evaluated the in vitro effects of 5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide (AICAR), an
Journal of cell science, 133(3) (2020-01-15)
Cell migration requires the coordination of multiple signaling pathways involved in membrane dynamics and cytoskeletal rearrangement. The Arf-like small GTPase Arl4A has been shown to modulate actin cytoskeleton remodeling. However, evidence of the function of Arl4A in cell migration is