268298
DAPI, Dihydrochloride
Cell-permeable DNA-binding dye.
Sinónimos:
DAPI, Dihydrochloride, 4ʹ,6-Diamidino-2-phenylindole, 2HCl
descripción
RTECS - NL5995050
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
yellow
solubilidad
water: 5 mg/mL
ethanol: soluble
methanol: soluble
fluorescencia
λex ~359 nm
λem ~461 nm
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Cl-].[Cl-].[nH]1c2c(cc1c3ccc(cc3)C(=N)N)ccc(c2)C(=N)N.[H+].[H+]
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
Clave InChI
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Binds preferentially to DNA rich in adenine and thymine
Advertencia
Reconstitución
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable