RAWG0250C
Membrana de filtración de MCE, tamaño de poro 1,2 μm
MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white, gridded, for asbestos monitoring
Sinónimos:
MF-Millipore™ Membrane Filter, 1.2 µm pore size, gridded
About This Item
Productos recomendados
Materiales
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
MF-Millipore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parámetros
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diámetro
25 mm
diám. del filtro
25 mm
grosor
150 μm
extraíbles gravimétricos
5%
color
white
índice de refracción
n/D 1.512
Matriz
MF-Millipore™
tamaño de poro
1.2 μm pore size
82 % porosity
punto de burbuja
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3