Documentos
QUVLQSL01
Milli-Q
Lámpara de fotooxidación UV
For Milli-Q® Gradient / Synthesis / Element water systems (<2001)
Sinónimos:
Lámpara de fotooxidación UV
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
feature
photooxidation of organic compounds
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
shipped in
ambient
General description
La lámpara de fotooxidación UV se utiliza para oxidar sustancias orgánicas. Esta lámpara de fotooxidación UV puede utilizarse con los sistemas Milli-Q® Gradient / Synthesis / Element (< 2001).
Application
El agua tratada con esta lámpara UV carece de contaminantes orgánicos y es adecuada para todas las aplicaciones sensibles a sustancias orgánicas (HPLC, etc.)
Features and Benefits
  • Fungible Milli-Q® original para sustitución de la lámpara de fotooxidación UV QUVLQSL01.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany