PX1824
n-Propyl Alcohol
OmniSolv®
Sinónimos:
n-Propyl Alcohol, 1-Propanol
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
19 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
OmniSolv®
Ensayo
≥99.5% (GC)
Formulario
liquid
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤0.01% Aldehydes
≤0.05% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
≤200 ppt Fluorescence (as quinine base)
residuo de evap.
≤1 ppm
color
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
96.5-98 °C/1013 hPa
mp
-127 °C
temperatura de transición
flash point 15 °C
densidad
0.8 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤210 nm
Absorción UV
λ: 210 nm Amax: ≤1.00
λ: 220 nm Amax: ≤0.50
λ: 230 nm Amax: ≤0.25
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OCCC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Envase
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de preparación
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C - closed cup