W292818
1-Propanol
≥99%, FG
Sinónimos:
Alcohol propílico
Seleccione un Tamaño
US$ 54,60
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 54,60
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
FG
Fragrance grade
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
densidad de vapor
2.1 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
700 °F
lim. expl.
13.7 %
índice de refracción
n20/D 1.384 (lit.)
pH
8.5 (20 °C, 200 g/L)
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
densidad
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
alcohol; musty
cadena SMILES
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Noncontact In Situ Multidiagnostic NMR/Dielectric Spectroscopy: Details advancements in NMR and dielectric spectroscopy techniques, where 1-Propanol is utilized to investigate solvent interactions and molecular dynamics (Morais et al., 2024).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?