Documentos clave
PX0398
Supelco
Ácido perclórico
OmniTrace Ultra
Sinónimos:
PCA
About This Item
Fórmula lineal:
HClO4
Número de CAS:
Peso molecular:
100.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for inorganic trace analysis
Nivel de calidad
Ensayo
70%
Formulario
liquid
concentración
≥70-90% in perchloric acid
pH
at 20 °C- (68 °F)( strongly acid)
bp
198.7 °C/1013 hPa
mp
-18 °C
solubilidad
soluble (Water: Soluble)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
Clave InChI
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Product is double-distilled and packed in class 100 clean room conditions into preleached FEP bottles. Each FEP bottle is packed in an EPS innerpack and then packed into a 1x regulated carton with a Certificate of Analysis.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable