Documentos
PRPK0L003
Milli-Q
Módulo de pretratamiento PrePak L3
For use with Elix® and RiOs systems, Protects and maintains good performance of the reverse osmosis membrane
Sinónimos:
Módulo de pretratamiento PrePak
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Quality Level
feature
removal of large particles from tap water
recommended for SDI > 10
packaging
pkg of 1 unit
H × W × L
535 mm (21.1 in.) × 155 mm (6.1 in.) × 79 mm (3.1 in.)
pore size
10 μm nominal pore size (CR10 filter)
5 μm nominal pore size (CR05 filter)
compatibility
for use with Elix®
for use with RiOs
shipped in
ambient
General description
El pretratamiento apropiado es un paso esencial en la producción de la calidad final deseada del agua producida. El pretratamiento se elige en función del caudal del agua de alimentación.
El PrePak L3 incluye dos etapas de prefiltración para pretratar el agua del grifo mediante la eliminación de partículas grandes. Está previsto para ser utilizado con sistemas de purificación de agua de mayor tamaño como pretratamiento añadido a los módulos de pretratamiento Progard® TL del sistema.
Para utilizar con los sistemas Elix® 20/35/70/100 y los sistemas de purificación de agua RiOS 30/50/100/150/200.
Application
Proporciona una protección óptima de la membrana de ósmosis inversa.
Features and Benefits
  • Protección óptima del sistema de purificación de agua.
  • Garantiza la optimización de la vida útil y el rendimiento del sistema.
  • Medios de filtración en profundidad de 10 μm y 5 μm para la eliminación de partículas.
Legal Information
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany