PIHP01250
Plaquitas verticales para cultivo celular Millicell®
pore size 0.4 μm, diam. 12 mm, translucent polycarbonate membrane, Tissue Culture (TC)-treated surface, size 24 wells, sterile
Sinónimos:
Plaquita Millicell para cultivo celular, 12 mm, policarbonato, 0,4 µm, placa para cultivo de tejido, plaquita para cultivo de tejidos, plaquita para cultivo permeable, plaquitas para cultivo celular
About This Item
Productos recomendados
material
polystyrene housing
translucent polycarbonate membrane
Quality Level
sterility
γ-irradiated
sterile
feature
hydrophilic
100x106 pores/cm2 (pore density)
packaging
pack of 50
manufacturer/tradename
Millicell®
parameter
50 °C max. temp.
technique(s)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
H
10.5 mm
diam.
12 mm
size
24 wells
surface area
0.6 cm2
working volume
0.6 mL
color
translucent
matrix
Isopore™
pore size
0.4 μm pore size
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
shipped in
ambient
Categorías relacionadas
General description
Con las plaquitas Millicell®, las células cultivadas en fijación o en suspensión pueden acceder a los medios desde sus lados apical y basolateral. Crecimiento, estructura y función celulares que imitan más estrechamente lo que ocurre in vivo. Además, las plaquitas Millicell® hacen posible el estudio de ambos lados de la monocapa celular.
Plaquitas verticales Millicell:® :
-Promueve un crecimiento celular excelente y proporciona una oportunidad excepcional para realizar estudios celulares
Tipo de membrana:
Membrana Isopore (policarbonato)
- Para crecimiento de células dependiente de fijación sin matriz
Aplicaciones
Fijación celular, crecimiento celular, diferenciación celular, inmunocitoquímica
Legal Information
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Los clientes también vieron
Artículos
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
Protocolos
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
This protocol covers three methods for the microscopic examination of cell samples.
This technical article covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
Contenido relacionado
Streamline TEER data capture and analysis with user-friendly enhancements including an intuitive touchscreen interface, standing in-well probe, and automatic data logging.