Documentos clave
PBHK100205
Millipore
Membrana de ultrafiltración BioMax®
Ultrafiltration, high flux,low protein binding, chemical compatibility
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polyethersulfone membrane
Nivel de calidad
filtración área
20 cm2
membrana L × An
20 cm × 20 cm
Matriz
Biomax®
tamaño de poro
100 kDa NMWCO
aplicaciones
industrial qc (particle separation)
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Configuración del dispositivo: Membrana de ultrafiltración
Código del filtro: PBHK
Aplicación
Ultrafiltración, alto flujo, baja adsorción de proteínas, compatibilidad química
Información legal
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Artículos
Free eBook outlines plasmid DNA manufacturing process and downstream purification challenges for various applications.