Documentos clave
PBTK02510
Millipore
Membrana de filtración de PES, 30 kDa NMWCO
Biomax®, filter diam. 25 mm
Sinónimos:
Biomax PES ultrafiltration membrane discs, Ultrafiltration Discs, 30 kDa NMW
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polyethersulfone membrane
Nivel de calidad
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Biomax®
técnicas
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diámetro
25 mm
diám. del filtro
25 mm
filtración área
4.1 cm2
tamaño de poro
30 kDa NMWCO
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
30 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone, 76 mm diameter
Información legal
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1