OP140
Anti-p53 (Ab-12) (Pantropic) Mouse mAb (DO-7)
liquid, clone DO-7, Calbiochem®
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
DO-7, monoclonal
Formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
bovine, monkey, human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG2b
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TP53(7157)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Frozen Sections (1-2 g/ml)
Immunoblotting (1-2 g/ml)
Immunofluorescence (0.5 g/ml)
Immunoprecipitation (2 g/mg lysate)
Paraffin Sections (1-2 g/ml)
Envase
Advertencia
Nota de análisis
SKBR-3 or MDA-231 cells or colon carcinoma tissue
Otras notas
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable