Saltar a
MXPHEAD01
Cabezal de bomba Milliflex adicional
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
316L stainless steel
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
sample type beer
sample type cosmetics
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
General description
La bomba de vacío compacta Milliflex Plus agiliza la filtración para acelerar las pruebas de control de calidad. Juntas, las unidades de filtración Milliflex y la bomba de vacío Milliflex Plus proporcionan una solución integrada para brindar resultados fiables y precisos en entornos de alto rendimiento de producción.
La desinfección es fácil, de modo que se altera poco el flujo de trabajo. Para una producción aún mayor, puede configurarse una estación de trabajo de gran volumen de hasta tres bombas Milliflex PLUS utilizada por un único analista. Las pruebas revelan que 3 bombas Milliflex PLUS son más rápidas que un distribuidor de 6 posiciones.
Preparation Note
Método de esterilización
Autoclave
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
MXPTEST01MMSANKITCVRMMHEADCV1
material
316L stainless steel
material
-
material
stainless steel
material
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
sample type beer
sample type cosmetics
input
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type cosmetics
input
-
input
-
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What is the flow rate, max vacuum, and pressure of this system?
    1 answer
    1. As per the user guide - Flow rate: < 16 sec/ml for 100 ml of MilliQ water filtered through MXHA membrane. Accuracy: +/- 5% of 100 ml
      Most of issues related to flow rate are due to incorrect weight calibration.