Merck
MX0HC05FS1
Millipore
Filtro de profundidad Millistak+® HC Pro Pod
X0HC, cellulose, filtration area 0.55 m2, hydrophilic
Sinónimos:
Millistak+ HC Pod Depth Filter, X0HC media series, 0.55 m 2 surface area
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
material
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Quality Level
description
Secondary clarification of bioreactor harvests, primarily for cell cultures
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millistak+®
parameter
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
H
32 cm (12.5 in.)
L
62 cm (24.2 in.)
filtration area
0.55 m2
impurities
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
input
sample type liquid
conductivity
19.34-53.2 μS/cm at 25 °C (product water)
filter grade
X0HC
General description
Los filtros de profundidad Millistak+® se ofrecen en un formato escalable y desechable que proporciona una mayor flexibilidad gracias a su diseño modular exclusivo. El Millistak+® MX0HC05FS1 viene en un formato POD de 32 cm (A) x 62 cm (L) y una superficie de filtración de 0,55 m2.
Esta gama de medios X0HC ofrece un rendimiento óptimo a través de una matriz de densidad de gradiente, ideal para la clarificación secundaria después de la filtración en profundidad o la centrifugación. También puede utilizarse en los pasos de procesamiento finales para proteger las columnas de cromatografía. Aplicaciones. Los filtros Millistak+® Pod están disponibles en tres series distintas de calidad de los medios para satisfacer sus requisitos específicos: DE, CE y HC.
El sistema Millistak+® Pod es ideal para una amplia variedad de aplicaciones de clarificación primaria y secundaria, como cultivos celulares, levaduras y lisados de E. coli poscentrifugación, repliegues de E. coli, medios, vacunas, proteínas plasmáticas y sueros.
Fáciles de usar
Con el diseño modular compacto de nuestro nuevo sistema Millistak+® Pod, puede aumentar la productividad y acortar el tiempo de los ciclos.
La instalación y la configuración del sistema Pod es sencilla y directa. El diseño único de los adaptadores y los distribuidores desechables facilita la conexión de los filtros Pod al resto de las operaciones de la unidad en el proceso. La naturaleza autónoma y desechable del sistema protege a los técnicos de la exposición a riesgos biológicos y elimina los requisitos de mantenimiento, así como de validación de la limpieza.
Application
Clarificación secundaria de las cosechas de los biorreactores, principalmente para cultivos celulares
Features and Benefits
  • Bajo volumen de retención para un mayor rendimiento del producto
  • Amplia gama de tipos de medios ofrecida en productos de una o varias capas
  • Los medios de doble acción Millistak+® HC mejoran la prefiltración y comprimen la clarificación
  • Formato flexible y modular que ofrece escalabilidad de 5 a 12 000 litros o más
  • El diseño desechable patentado elimina la necesidad de carcasa, CIP o validación de limpieza
  • Los filtros de Pod independientes protegen a los técnicos de la exposición a peligros biológicos
  • La construcción robusta es fácil de usar y configurar
  • Su menor tamaño facilita el uso en espacios reducidos
Specifications
Durante 24 horas, remoje en 10 l de agua purificada después de esterilización en autoclave (1 ciclo de 60 minutos a 123 °C) y lave con una descarga de 100 l/m2 (10 l/pie2) de agua purificada la superficie de los medios:
Sodio: <14,1 mg/pie2
Calcio: <5,3 mg/pie2
Magnesio: <3,9 mg/pie2
Mercurio: <0,001mg/pie2
Cromo: ≤0,001 mg/pie2
Aluminio: <0,084 mg/pie2
Potasio: <4,2mg/pie2
Plomo: <0,001 mg/pie2
Arsénico: <0,009mg/pie2
Cobalto: ≤0,001 mg/pie2
Hierro: <0,064 mg/pie2
Manganeso: ≤ 0,124 mg/pie2
Titanio: <0,002 mg/pie2
Cinc: <0,046 mg/pie2
Níquel: <0,013
Cobre: <0,009
Grado del filtro: X0HC
Preparation Note
Método de esterilización
1 ciclo de 60 min en autoclave a 123 ºC
Analysis Note
Conductividad del agua producida a 25°C: después de esterilización en autoclave (1 ciclo de 60 minutos a 123 °C) y lavado con descarga de 100 l/m2 de agua purificada en la superficie de los medios
Legal Information
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13
wgk_germany