Documentos
MX0HC027H1
Millipore
Filtro de profundidad Millistak+® Pod
X0HC, cellulose, filtration area 0.027 m2, hydrophilic
Sinónimos:
Millistak+ Pod Depth Filter, X0HC media series, 0.027 m2 surface area, 1/4 in. Hose Barb connection
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
material
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Quality Level
description
Secondary clarification of bioreactor harvests, primarily for cell cultures
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millistak+®
parameter
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
H
14 cm (5.3 in.)
L
22 cm (8.5 in.)
filtration area
0.027 m2
impurities
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
input
sample type liquid
conductivity
19.34 – 53.2 μS/cm
filter grade
X0HC
shipped in
ambient
General description
Los filtros de profundidad Millistak+® se ofrecen en un formato escalable y desechable que proporciona una mayor flexibilidad gracias a su diseño modular exclusivo. El Millistak+® MX0HC027H1 viene en un formato POD de 14 cm (A) x 22 cm (L) y un área de filtración de 0,027 m2.
Esta gama de medios X0HC ofrece un rendimiento óptimo a través de una matriz de densidad de gradiente, ideal para la clarificación secundaria después de la filtración en profundidad o la centrifugación. También puede utilizarse en los pasos de procesamiento finales para proteger las columnas de cromatografía. Aplicaciones. Los filtros Millistak+® Pod están disponibles en tres series distintas de calidad de los medios para satisfacer sus requisitos específicos: DE, CE y HC.
El sistema Millistak+® Pod es ideal para una amplia variedad de aplicaciones de clarificación primaria y secundaria, como cultivos celulares, levaduras y lisados de E. coli poscentrifugación, repliegues de E. coli, medios, vacunas, proteínas plasmáticas y sueros.
Fáciles de usar
Con el diseño compacto y modular de nuestro nuevo sistema Millistak+® Pod, puede aumentar la productividad y acortar el tiempo de los ciclos.
La instalación y la configuración del sistema Pod es sencilla y directa. El diseño único de los adaptadores y los distribuidores desechables facilita la conexión de los filtros Pod al resto de las operaciones de la unidad en el proceso. La naturaleza autónoma y desechable del sistema protege a los técnicos de la exposición a riesgos biológicos y elimina los requisitos de mantenimiento, así como de validación de la limpieza.
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft²(100 L/m²) of media surface area
Application
Clarificación secundaria de las cosechas de los biorreactores, principalmente para cultivos celulares
Features and Benefits
  • Bajo volumen de retención para un mayor rendimiento del producto
  • Amplia gama de tipos de medios ofrecida en productos de una o varias capas
  • Los medios de doble acción Millistak+® HC mejoran la prefiltración y comprimen la clarificación
  • Formato flexible y modular que ofrece escalabilidad de 5 a 12 000 litros o más
  • El diseño desechable patentado elimina la necesidad de validación de la carcasa, la CIP o la limpieza
  • Los filtros de Pod independientes protegen a los técnicos de la exposición a peligros biológicos
  • La construcción robusta es fácil de usar y configurar
  • Su menor tamaño facilita el uso en espacios reducidos
Specifications
Grado del filtro: X0HC
Preparation Note
Método de esterilización
1 ciclo de 60 min en autoclave a 123 ºC
Legal Information
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c