Documentos clave
MTGR85000
Millipore
Unidad de filtración Aervent®-50 hidrófoba 0,2 µm 1/4 pulgada tubo/tubo
pore size 0.2 μm
Sinónimos:
Cápsula de filtración Aervent® 50, EPA Est. 041237-FRA-001
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
PTFE membrane
polypropylene
polypropylene housing
Quality Level
sterility
irradiated
non-sterile
product line
Aervent®
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Aervent®
parameter
2.1 bar max. differential pressure at 25 °C
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
technique(s)
gas filtration: suitable
L
7.2 cm (2.84 in.)
W
2.4 in.
diam.
6.2 cm (2.4 in.)
filtration area
19.6 cm2
impurities
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤1.0 mg
matrix
Aervent®
pore size
0.2 μm pore size
bubble point
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
fitting
inlet/outlet hose for 6.5-9.5 mm I.D. silicone tubing
shipped in
ambient
General description
Esta cápsula de filtración hidrófoba Aervent® contiene una membrana de PTFE Aervent de 50 mm en una carcasa de polipropileno con soporte bidireccional. Este filtro de calidad esterilizante, con un tamaño de poro de 0,2 μm y una superficie de filtración de 19,6 cm2, está diseñado para aplicaciones cruciales de ventilación de aire y líneas de gas a pequeña escala. La membrana hidrófoba de PTFE Aervent dentro de MTGR85000 proporciona caudales elevados y gran rendimiento, pocos extraíbles y poco desprendimiento de partículas, así como una amplia compatibilidad química. Para una trazabilidad y una fácil identificación, cada filtro Aervent-50 lleva estampado en caliente su número de referencia y su número de lote. En cada unidad de filtración Aervent®-50 de 0,2 µm hidrófoba, 1/4 pulg. HB/HB se prueba la integridad durante la fabricación.
Application
Aplicaciones típicas
  • Ventilación estéril de recipientes y garrafones
  • Líneas de rotura de vacío para autoclaves
  • Filtración estéril de bajos volúmenes de fluidos no acuosos
  • Entrada de fermentadores pequeños y filtración de gases de escape
Preparation Note
Método de esterilización
10 ciclos de 30 min en autoclave a 130 °C; no esterilizable mediante vapor en línea
Analysis Note
Extraíbles gravimétricos: en IPA al 70/30 %/agua
Retención bacteriana
Retención cuantitativa de 107 UFC/cm2Brevundimonas diminuta (ATCC® 19146) mediante la metodología ASTM F838-83
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: Bioprocessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o del grado de contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: Consulte la guía de Procedimientos de análisis de la integridad y de la esterilización a vapor (Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures) y la primera página de la Guía de inspección visual (Visual Inspection Guide)
  • Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection