Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
material
PTFE membrane, polypropylene , polypropylene housing
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
gamma compatible
product line
Aervent®
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Aervent®
parameter
2.1 bar max. differential pressure at 25 °C, 4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
technique(s)
gas filtration: suitable
L
7.1 cm (2.8 in.)
W
2.4 in.
diam.
6.2 cm (2.4 in.)
filtration area
19.6 cm2
impurities
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤1.0 mg
matrix
Aervent®
pore size
0.2 μm pore size
bubble point
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
fitting
inlet/outlet hose for 4-9.5 mm I.D. latex tubing and Female Luer slip
shipped in
ambient
General description
Application
- Ventilación estéril de recipientes y garrafones
- Líneas de rotura de vacío para autoclaves
- Filtración estéril de bajos volúmenes de fluidos no acuosos
- Entrada de fermentadores pequeños y filtración de gases de escape
Analysis Note
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: Bioprocessing
- Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o del grado de contaminación microbiana
- Instrucciones de uso: Consulte la guía de Procedimientos de Análisis de la Integridad de la Esterilización a Vapor (Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures) y la primera página de la Guía de Inspección Visual (Visual Inspection Guide)
- Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description pore size 0.2 μm | description pore size 0.2 μm | description pore size 0.2 μm | description pore size 0.2 μm |
| pore size 0.2 μm pore size | pore size 0.2 μm pore size | pore size 0.2 μm pore size | pore size 0.2 μm pore size |
| product line Aervent® | product line Aervent® | product line Aervent® | product line Aervent® |
| technique(s) gas filtration: suitable | technique(s) gas filtration: suitable | technique(s) gas filtration: suitable | technique(s) gas filtration: suitable |
| filtration area 19.6 cm2 | filtration area 19.6 cm2 | filtration area 19.6 cm2 | filtration area 19.6 cm2 |
| matrix Aervent® | matrix Aervent® | matrix Aervent® | matrix Aervent® |
| manufacturer/tradename Aervent® | manufacturer/tradename Aervent® | manufacturer/tradename Aervent® | manufacturer/tradename Aervent® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Unidad de filtración Aervent-50 hidrófoba 0,2 µm 1/8 pulgada tubo/tubo
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?