Documentos
MPM0PS
Millipore
Tampón de migración MOPS SDS en polvo para geles mPAGE® bis-tris.
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
Sinónimos:
SDS running buffer
About This Item
UNSPSC Code:
12161703
NACRES:
NA.56
form
powder
packaging
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
General description
Tampón de migración MOPS SDS en polvo para geles mPAGE bis-Tris. 5 paquetes. Cada paquete produce 1 litro de tampón de migración.
  • Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Application
La disolución tampón MOPS SDS está formulado para migrar en geles mPAGE bis-Tris. Este tampón se recomienda para separar proteínas de tamaño grande y mediano.
Reconstituya 1 bolsa de tampón en polvo con 1000 ml de agua desionizada para obtener 1X de tampón de migración. No utilice ácido ni base para ajustar el pH.
  • Inmunotransferencia Western
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Artículos
Explore the impact of water quality on protein electrophoresis and Western blotting. Learn about the role of ultrapure water and its effect on chemiluminescent signals in Western blotting.
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Protocolos
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Resumen de la química del gel de poliacrilamida e instrucciones detalladas para preparar a mano geles de poliacrilamida con los kits de moldeo del gel bis-Tris TurboMix mPAGE®
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Contenido relacionado
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.