AB1254
Anti-Cytochrome P450 Enzyme CYP3A4 Antibody
serum, Chemicon®
Sinónimos:
Anti-Anti-CP33, Anti-Anti-CP34, Anti-Anti-CYP3A, Anti-Anti-CYP3A3, Anti-Anti-CYPIIIA3, Anti-Anti-CYPIIIA4, Anti-Anti-HLP, Anti-Anti-NF-25, Anti-Anti-P450C3, Anti-Anti-P450PCN1, Anti-Anti-VDDR3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, pig
reactividad de especies (predicha por homología)
mammals, rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CYP3A4(1576)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Metabolism
Enzymes & Biochemistry
Immunohistochemistry: 10% formalin fixed, paraffin embedded tissues 1:200-1:400, microwave-citric acid antigen recovery is suggested.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Liver tissue
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable