Merck
MP10W10
mPAGE® 10% Bis-Tris Precast Gels
10% Bis-Tris, 10 well, 1mm
Sinónimos:
Bis-Tris precast gels, precast gels for SDS-PAGE, precast polyacrylamide gels
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41105320
NACRES:
NC.01
Cassette w × l:
10 cm × 8 cm
Gel thickness:
1 mm
Well maximum volume:
80 μL
Compatibility:
mPAGE® (MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System)
Packaging:
pkg of 10 gels
Shelf life:
18 mo.
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Gel Bis-Tris al 10% mPAGE®, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 10 well
shelf life
18 mo.
packaging
pkg of 10 gels
L × W × wells
10 cm × 8 cm × 10 well
cassette W × L
10 cm × 8 cm
gel thickness
1 mm
well maximum volume
80 μL
well size
10 well
compatibility
mPAGE® (MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System)
storage temp.
2-8°C
General description
Gel preelaborado bis-Tris al 10% para mPAGE, 10x8 cm
  • Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Application
Geles de bis-tris al 10% mPAGE para separación de proteínas de alta resolución
  • Cargue hasta 60 μl de muestra/pocillo
  • Tiempo de procesamiento típico 26 min (MES, 180V) o 31 min (MOPS, 200V)
  • Invierta la junta cuando la utiliza con sistemas Mini-PROTEAN Bio-Rad
  • Utilice el adaptador (MPTA) con XCell SureLock y otros sistemas compatibles
Inmunoelectrotransferencia (WB)
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gel Bis-Tris al 10% mPAGE®
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c