Merck
Todas las fotos(7)
Documentos clave
MMHAWG224
Millipore
Unidad de filtración Milliflex Oasis®
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 250 mL
Sinónimos:
Unidad de filtración a través de membrana estéril compuesto por una membrana de ésteres mezclados de celulosa con cuadrícula para el ensayo de la biocarga
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.79
material
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
white filter
Quality Level
agency
EP, USP, JP
sterility
electron beam irradiated
feature
ready-to-use
packaging
pack of 24
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
filter diam.
49 mm
volume
250 mL
pore size
0.45 μm
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation)
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex Oasis® System
General description
El embudo MILLIFLEX OASIS® de 250 ml es una unidad de filtración lista para usar, irradiada con un haz electrónico que combina un embudo y una membrana de filtración cuadriculada en un único dispositivo que ofrece una solución integral para el análisis de la biocarga. La unidad de filtración está hecha de copolímero estireno-butadieno y la membrana, de cuadrícula blanca, está compuesta por ésteres mezclados de celulosa con un tamaño de poro de 0,45 μm y 49 mm de diámetro. La membrana de filtración MILLIFLEX OASIS® posee casi el doble de superficie que las membranas convencionales, lo que permite una filtración más rápida, y el embudo puede separarse fácilmente de la membrana de filtración sin necesidad de utilizar herramientas. La forma convexa de la membrana de filtración después de la filtración demuestra su integridad y evita que las burbujas de aire queden atrapadas cuando se coloca en los medios de cultivo.
La función MILLIFLEX® PROTACT protege sus muestras de la contaminación secundaria y hace que el contacto de la membrana con el agar sea óptimo, ofreciendo los resultados más fiables. La función patentada de la membrana de filtración precintada evita el fenómeno de desviación que a menudo se encuentra con otros sistemas de filtración, lo que garantiza una lectura robusta.
La función MILLIFLEX® AZURE combina un embudo transparente e indicadores de nivel de llenado circulares para un llenado fácil desde cualquier ángulo. El innovador diseño de montaje de la unidad de filtración evita cualquier fuga o derivación de la muestra desde la membrana para garantizar que se filtre el volumen de muestra correcto.
La función de MILLIFLEX® RACK&STACK también incluye una tapa cerrada para un transporte e incubación seguros.
Application
El embudo MILLIFLEX OASIS® de 250 ml encuentra su aplicación en el análisis del grado de contaminación microbiológica, la supervisión del agua y los análisis microbiológicos generales de la cerveza y el agua embotellada. Se utiliza mucho en la industria farmacéutica y cosmética
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany