Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
EZFITMHTA1
Millipore
Cabezal del colector EZ-FIT® de alto rendimiento
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold, pkg of 1 unit
Sinónimos:
Cabezal de filtración colector EZ-Fit®, Para la aplicación biocarga, cabezal de filtración para colector
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
316L stainless steel
Nivel de calidad
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
envase
pkg of 1 unit
fabricante / nombre comercial
EZ-Fit®
aplicaciones
bioburden testing
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidad
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
La aplicación de alto rendimiento del cabezal del distribuidor EZ-Fit® se ha diseñado para mejorar la facilidad de uso, reducir el mantenimiento y limitar el riesgo de contaminación. Estos cabezales de filtración ofrecen una compatibilidad total con las unidades de filtración EZ-Fit®.
Aplicación
La aplicación de alto rendimiento del cabezal del distribuidor EZ-Fit® es un accesorio del distribuidor EZ-FIT® utilizada durante la filtración de las muestras problema para análisis microbiológicos generales, ensayos del grado de contaminación microbiana y supervisión del agua.
Información legal
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany